주요 문서
8.41278
Sigma-Aldrich
5,6-Dimethylbenzimidazole
for synthesis
동의어(들):
5,6-Dimethylbenzimidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10N2
CAS Number:
Molecular Weight:
146.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
209-488-1
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥99.0% (HPLC)
mp
202-206 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C9H10N2/c1-6-3-8-9(4-7(6)2)11-5-10-8/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
LJUQGASMPRMWIW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 203 °C
Melting range (upper value): ≤ 206 °C
Identity (IR): passes test