주요 문서
8.41262
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
for synthesis
동의어(들):
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩128,905
25 G
₩294,858
₩128,905
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩128,905
25 G
₩294,858
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3Cl2NaO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
265.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
259-416-8
NACRES:
NA.22
₩128,905
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
powder
pH
7 (20 °C, 53 g/L in H2O)
mp
>300 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(O)c1c(c(cc(c1)Cl)Cl)O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1
InChI key
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (ex Na): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable