주요 문서
8.41105
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphosphonium iodide
for synthesis
동의어(들):
Tetraphenylphosphonium iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H20IP
CAS Number:
Molecular Weight:
466.29
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
218-179-0
형태
powder
mp
338-340 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C24H20P.HI/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;1H/q+1;/p-1
InChI key
AEFPPQGZJFTXDR-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 338 °C
Melting range (upper value): ≤ 342 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
536.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
280 °C - closed cup