주요 문서
8.41018
Sigma-Aldrich
Ethyl salicylate
for synthesis
동의어(들):
Ethyl salicylate, Salicylic acid ethyl ester, Ethyl-2-hydroxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
166.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
204-265-5
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
1320 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1 % (v/v)
bp
232 °C/1013 hPa
mp
1.3 °C
전이 온도
flash point 100 °C
solubility
0.25 g/L
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.128 - 1.132
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
212.0 °F
Flash Point (°C)
100 °C