주요 문서
8.41003
Sigma-Aldrich
1,4-Diethylbenzene
for synthesis
동의어(들):
1,4-Diethylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14
CAS Number:
Molecular Weight:
134.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
203-265-2
vapor pressure
1.45 hPa ( 25 °C)
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
430 °C
expl. lim.
0.8 % (v/v)
bp
182-184 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
전이 온도
flash point 55 °C
solubility
24.8 mg/L
density
0.862 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.865
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
132.8 °F
Flash Point (°C)
56 °C