주요 문서
8.41002
Sigma-Aldrich
Potassium thioacetate
동의어(들):
Potassium thioacetate, Thioacetic acid potassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H3KOS
CAS Number:
Molecular Weight:
114.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
mp
220-225 °C
Quality Level
벌크 밀도
500 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C2H4OS.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);
InChI key
SDJHDRMYZQFJJO-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable