주요 문서
8.40083
Sigma-Aldrich
(2-Dimethylaminoethyl) methacrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
동의어(들):
(2-Dimethylaminoethyl) methacrylate, 2-Propenoic acid-2-methyl-(2-dimethylamino)ethylester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩44,660
250 ML
₩67,802
1 L
₩187,471
₩44,660
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩44,660
250 ML
₩67,802
1 L
₩187,471
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
157.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
220-688-8
NACRES:
NA.22
₩44,660
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
255 °C
효능
1751 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.20 % (v/v)
bp
182-192 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
전이 온도
flash point 65 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N(CCOC(=O)C(=C)C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3
InChI key
JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.930 - 0.934
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
147.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
64 °C - closed cup