주요 문서
8.40076
Sigma-Aldrich
Pentaethylenehexamine
(mixture of isomers) for synthesis
동의어(들):
Pentaethylenehexamine, 3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩43,036
₩43,036
예상 입고일2025년 4월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩43,036
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H28N6
CAS Number:
Molecular Weight:
232.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
223-775-9
NACRES:
NA.22
₩43,036
예상 입고일2025년 4월 02일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
autoignition temp.
360 °C
pH
11 (10 g/L in H2O)
mp
-35 °C
전이 온도
flash point 175 °C
density
1.003 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(CCNCCNCCN)CCNCCN
InChI
1S/C10H28N6/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h13-16H,1-12H2
InChI key
LSHROXHEILXKHM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay of N: 33.0 - 35.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1