주요 문서
8.40072
Sigma-Aldrich
Thioflavine T (C.I.No.49005)
≥73% sulfur basis
동의어(들):
Thioflavine T (C.I.No.49005)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H19ClN2S
CAS Number:
Molecular Weight:
318.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171501
EC 인덱스 번호:
219-228-9
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
≥73% sulfur basis
양식
powder
저장 온도
2-30°C
SMILES string
S1c2c(ccc(c2)C)N(C1=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3)C.[Cl-]
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
for synthesis
분석 메모
Assay (of S): ≥ 73.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable