주요 문서
8.22255
Supelco
Isoamyl alcohol
(mixture of isomers) EMPLURA®
동의어(들):
Isoamyl alcohol, iso-Pentyl alcohol, 3-Methyl-1-butanol, Iso-Amylalcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
88.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
250-378-8
NACRES:
NB.21
bp:
131 °C/1013 hPa
vapor pressure:
3.1 hPa ( 20 °C)
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor pressure
3.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
제품 라인
EMPLURA®
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
340 °C
expl. lim.
1.2-8 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
불순물
≤0.3% Water (Karl Fischer)
bp
131 °C/1013 hPa
mp
-117 °C
전이 온도
flash point 43 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
포장
8.22255.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
분석 메모
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.812
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
114.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
46 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
머크의 산, 염기, 용매용 인체공학적 1 L HDPE 시약용기는 실험실에서 유해화학물질을 주입하고 취급할 때 실험실 안전을 확보할 수 있다는 점에서 화학용 유리 시약용기의 대안이 될 수 있습니다.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.