주요 문서
8.22161
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
for synthesis
동의어(들):
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, Syringic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩76,734
₩76,734
예상 입고일2025년 3월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩76,734
About This Item
Linear Formula:
3,5-(CH3O)2-4-(OH)C6H2COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
198.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
208-486-8
NACRES:
NA.22
₩76,734
예상 입고일2025년 3월 04일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥96.0% (acidimetric)
양식
powder
mp
204-207 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C)c1c(c(cc(c1)C(=O)O)OC)O
InChI
1S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 205 °C
Melting range (upper value): ≤ 209 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3