문서
8.22140
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydro-4-pyridinone
for synthesis
동의어(들):
1,4-Dihydro-4-pyridinone, 4(1H)-Pyridone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5NO
CAS Number:
Molecular Weight:
95.10
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
203-633-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
solid
autoignition temp.
515 °C
효능
4600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
170-172 °C/0.03 hPa
mp
140-147 °C
전이 온도
flash point 212 °C
벌크 밀도
600 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4H,(H,6,7)
InChI key
GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 95.0 %
Sulfated ash: ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
413.6 °F
Flash Point (°C)
212 °C