주요 문서
8.22101
Sigma-Aldrich
Morpholinium chloride
for synthesis
동의어(들):
Morpholinium chloride, Morpholine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 G
₩178,437
₩178,437
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
250 G
₩178,437
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H10ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
123.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
233-029-4
NACRES:
NA.22
₩178,437
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Quality Level
효능
4580 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
174-178 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H2]1CCOCC1
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c1-3-6-4-2-5-1;/h5H,1-4H2;1H
InChI key
JXYZHMPRERWTPM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 174 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Sulfated ash: ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2