주요 문서
8.22064
Sigma-Aldrich
1-Hexadecene
for synthesis
동의어(들):
1-Hexadecene, 1-Hexadecylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)13CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
224.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
EC 인덱스 번호:
211-105-8
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
≥92.0% (GC)
vapor pressure
0.35 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥92.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
240 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.5-5.8 % (v/v)
동점도
4.0 cSt(20 °C)
bp
274 °C/1013 hPa
mp
2.2 °C
전이 온도
flash point 132 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCCC)CCCCCCC=C
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3
InChI key
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 92.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.780 - 0.789
Identity (IR): passes test
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
269.6 °F
Flash Point (°C)
132 °C