주요 문서
8.22046
Sigma-Aldrich
Docosane
for synthesis
동의어(들):
Docosane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩102,312
₩102,312
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩102,312
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)20CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
310.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
EC 인덱스 번호:
211-121-5
NACRES:
NA.22
₩102,312
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
solid
bp
369 °C/1013 hPa
mp
44 °C
전이 온도
flash point >110 °C
density
0.794 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChI key
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup