주요 문서
8.22019
Sigma-Aldrich
2,4′-Dibromoacetophenone
for synthesis
동의어(들):
2,4′-Dibromoacetophenone, p-Bromophenacyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-BrC6H4COCH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
277.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
202-783-6
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
powder
mp
107-110 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI key
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable