주요 문서
8.22011
Sigma-Aldrich
Dehydroacetic acid
for synthesis
동의어(들):
Dehydroacetic acid, 3-Acetyl-3,4-dihydro-6-methyl-2H-pyran-2,4-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩34,713
250 G
₩61,408
1 KG
₩152,149
₩34,713
예상 입고일2025년 2월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩34,713
250 G
₩61,408
1 KG
₩152,149
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8O4
CAS Number:
Molecular Weight:
168.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
208-293-9
NACRES:
NA.22
₩34,713
예상 입고일2025년 2월 03일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
0.001 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
양식
powder
autoignition temp.
336 °C
효능
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 2 g/L in H2O)
bp
270 °C/1013 hPa
mp
109-111 °C
전이 온도
flash point 157 °C
벌크 밀도
700 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O1C(=CC(=O)C(C1=O)C(=O)C)C
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
InChI key
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
314.6 °F
Flash Point (°C)
157 °C