주요 문서
8.21723
Sigma-Aldrich
1-Chloroanthraquinone
for synthesis
동의어(들):
1-Chloroanthraquinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H7ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
242.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
201-421-4
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
효능
15100 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
158-161 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H
InChI key
BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 161 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable