주요 문서
8.21718
Sigma-Aldrich
Butyronitrile
for synthesis
동의어(들):
Butyronitrile, Propyl cyanide, Butyric acid nitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7N
CAS Number:
Molecular Weight:
69.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352117
EC 인덱스 번호:
203-700-6
vapor pressure
19.7 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
488 °C
효능
50-100 mg/kg LD50, oral (Rat)
397 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6 % (v/v)
bp
117-118 °C/1013 hPa
mp
-112 °C
전이 온도
flash point 18 °C
solubility
33 g/L
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h2-3H2,1H3
InChI key
KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.790 - 0.792
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
71.6 °F
Flash Point (°C)
22 °C