주요 문서
8.21600
Sigma-Aldrich
2-Sulfobenzoic acid ammonium salt
for synthesis
동의어(들):
2-Sulfobenzoic acid ammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩70,543
₩70,543
예상 입고일2025년 3월 12일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩70,543
About This Item
Linear Formula:
2-(HOOC)C6H4SO3NH4
CAS Number:
Molecular Weight:
219.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
230-077-8
NACRES:
NA.22
₩70,543
예상 입고일2025년 3월 12일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
mp
274-277 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1c(cccc1)C(=O)O.N
InChI
1S/C7H6O5S.H3N/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);1H3
InChI key
PJGXSCHDOCZUNR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 274 °C
Melting range (upper value): ≤ 277 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3