주요 문서
8.21461
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzaldehyde
for synthesis
동의어(들):
2,4-Dimethylbenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 ML
₩110,026
₩110,026
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 ML
₩110,026
About This Item
Linear Formula:
2,4-(CH3)2C6H3CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
134.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
EC 인덱스 번호:
239-856-7
NACRES:
NA.22
₩110,026
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.5% (GC)
양식
liquid
mp
-9 °C
전이 온도
flash point 88 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=Cc1c(cc(cc1)C)C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.018
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup