주요 문서
8.21276
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
for synthesis
동의어(들):
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, Ethylvanillin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
3-(C2H5O)-4-(OH)C6H3CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
166.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
EC 인덱스 번호:
204-464-7
양식:
crystals
분석:
≥99.0% (GC)
분석
≥99.0% (GC)
양식
crystals
효능
>3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
75-77 °C
전이 온도
flash point 145 °C
solubility
2.82 g/L
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3
InChI key
CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 75 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
293.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
145 °C - closed cup