주요 문서
8.21249
Sigma-Aldrich
9-Methylanthracene
for synthesis
동의어(들):
9-Methylanthracene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩59,682
5 G
₩176,001
₩59,682
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩59,682
5 G
₩176,001
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12
CAS Number:
Molecular Weight:
192.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
212-299-7
NACRES:
NA.22
₩59,682
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
crystals
bp
196-197 °C/16 hPa
mp
76-79 °C
solubility
0.0003 mg/L
density
1.06 g/cm3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cc1c2c(cc3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10H,1H3
InChI key
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 76 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable