주요 문서
8.21240
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenylacetic acid
for synthesis
동의어(들):
4-Methoxyphenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
166.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
203-166-4
분석
≥98.0% (acidimetric)
양식
powder
bp
138-140 °C/4 hPa
mp
86-88 °C
전이 온도
flash point 193 °C
벌크 밀도
440 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
379.4 °F
Flash Point (°C)
193 °C