주요 문서
8.21199
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony
for synthesis
동의어(들):
Triphenylantimony, Triphenylstibine, Antimony triphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)3Sb
CAS Number:
Molecular Weight:
353.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
210-037-6
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
bp
377 °C/1013 hPa
mp
52-54 °C
전이 온도
flash point 113 °C
solubility
<0.001 g/L
벌크 밀도
1490 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Sb](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
InChI key
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup