문서
8.21068
Sigma-Aldrich
Squalene
for synthesis
동의어(들):
Squalene, 2,6,10,15,19,23-Hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H50
CAS Number:
Molecular Weight:
410.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
EC 인덱스 번호:
203-826-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
kinematic viscosity
22.9 cSt(20 °C)
bp
335 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point >200 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
InChI key
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Peroxide value: ≤ 5
Identity (IR): passes test
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable