주요 문서
8.21007
Sigma-Aldrich
Biphenyl-2-ol
for synthesis
동의어(들):
Biphenyl-2-ol, 2-Diphenylol, 2-Phenylphenol, 2-Hydroxydiphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C6H4-2-(OH)
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
201-993-5
vapor pressure
0.4 hPa ( 20 °C)
Quality Level
200
300
분석
≥99.0% (GC)
양식
powder
autoignition temp.
>520 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-9.5 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
bp
286 °C/1013 hPa
mp
56-58 °C
전이 온도
flash point 138 °C
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
600 kg/m3
SMILES string
Oc1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
InChI key
LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°C)
124 °C - closed cup