주요 문서
8.20963
Sigma-Aldrich
1-Pentyne
for synthesis
동의어(들):
1-Pentyne, Propylacetylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8
CAS Number:
Molecular Weight:
68.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352003
EC 인덱스 번호:
210-987-1
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
467 hPa ( 20 °C)
분석
≥98.0% (GC)
bp
39-41 °C/1013 hPa
mp
-106 °C
전이 온도
flash point -20 °C
solubility
1.05 g/L
density
0.69-0.7 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h1H,4-5H2,2H3
InChI key
IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.690 - 0.700
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-4.0 °F
Flash Point (°C)
-20 °C