주요 문서
8.20953
Sigma-Aldrich
n-Pentadecane
for synthesis
동의어(들):
n-Pentadecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 ML
₩80,591
₩80,591
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 ML
₩80,591
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)13CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
212.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
EC 인덱스 번호:
211-098-1
NACRES:
NA.22
₩80,591
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
0.000001 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
expl. lim.
0.45-6.5 % (v/v)
동점도
<7 cSt(40 °C)
bp
270 °C/1013 hPa
mp
10 °C
전이 온도
flash point 132.2 °C
density
0.77 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChI key
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
  • Densities and refractive indices of 1-hexanol+ n-pentadecane binary system at temperatures from (293.15 to 323.15) K: Examines the physical properties of n-Pentadecane mixtures, providing data useful for formulating binary solvent systems in chemical research (Crisciu et al., 2014).
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.768 - 0.769
Identity (IR): passes test
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
219.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104 °C - closed cup