주요 문서
8.20905
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
for synthesis
동의어(들):
2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid, 5-Nitrosalicylic acid, 5-Nitro-2-hydroxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-(OH)-5-(NO2)C6H3COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
183.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
202-548-8
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
mp
229-234 °C
solubility
1.76 g/L
density
1.65 g/cm3 at 25 °C
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI key
PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 229 °C
Melting range (upper value): ≤ 234 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
249.8 °F - open cup
Flash Point (°C)
121 °C - open cup