주요 문서
8.20895
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenol
for synthesis
동의어(들):
3-Nitrophenol, m-Nitrophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩126,266
100 G
₩444,570
₩126,266
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩126,266
100 G
₩444,570
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
139.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
209-073-5
NACRES:
NA.22
₩126,266
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
solid
autoignition temp.
400 °C
효능
328 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.6-8.6 (20 °C in H2O)
bp
194 °C/93 hPa
mp
95-98 °C
전이 온도
flash point >100 °C
solubility
insoluble 13.5 g/L
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
640 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI key
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 98 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3