주요 문서
8.20872
Sigma-Aldrich
di-Sodium DL-malate
98-101% (perchloric acid titration)
동의어(들):
di-Sodium DL-malate, DL-Malic acid disodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩84,448
100 G
₩271,513
₩84,448
예상 입고일2025년 3월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩84,448
100 G
₩271,513
About This Item
Linear Formula:
NaOOCCH(OH)CH2COONa
CAS Number:
Molecular Weight:
178.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
211-627-6
NACRES:
NA.22
₩84,448
예상 입고일2025년 3월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98-101% (perchloric acid titration)
양식
powder
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H6O5.2Na/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WPUMTJGUQUYPIV-UHFFFAOYSA-L
일반 설명
for synthesis
분석 메모
Assay (perchloric acid titration): 98 - 101 %
Identity (NMR-spectrum): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable