주요 문서
8.20661
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzophenone
for synthesis
동의어(들):
4-Hydroxybenzophenone, p-Benzoylphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩52,273
100 G
₩122,308
₩52,273
예상 입고일2025년 4월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩52,273
100 G
₩122,308
About This Item
Linear Formula:
4-(OH)C6H4COC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
198.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
214-507-1
NACRES:
NA.22
₩52,273
예상 입고일2025년 4월 04일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
bp
260-262 °C/32 hPa
mp
131-133 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14H
InChI key
NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable