주요 문서
8.20617
Sigma-Aldrich
O-Benzylhydroxylamine
for synthesis
동의어(들):
O-Benzylhydroxylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H9NO
Molecular Weight:
123.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
2.09 hPa ( 58 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
260 °C (DIN 51794)
pH
8 (47 g/L in H2O)
동점도
3.34 cSt(23 °C)
bp
49 °C/1 hPa
전이 온도
flash point 91.5 °C
density
1.064 g/cm3 at 23 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cl.NOCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
InChI key
HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Is this compound soluble in water? or any common organic solvents?
    1 답변
    1. This product is soluble at 47 g/L in water.