주요 문서
8.20555
Sigma-Aldrich
Hexyl acetate
for synthesis
동의어(들):
Hexyl acetate, Acetic acid hexyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16O2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
205-572-7
vapor pressure
5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
36100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
171.5 °C/1013 hPa
mp
-80 °C
전이 온도
flash point 56 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI key
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
132.8 °F
Flash Point (°C)
56 °C