주요 문서
8.20451
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
for synthesis
동의어(들):
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 2,4 D-acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩36,134
250 G
₩72,776
₩36,134
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩36,134
250 G
₩72,776
About This Item
Linear Formula:
2,4-(Cl)2C6H3OCH2COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
221.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
202-361-1
NACRES:
NA.22
₩36,134
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
<0.01 hPa
Quality Level
200
300
분석
≥98.0% (acidimetric)
양식
solid
효능
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
160 °C/0.53 hPa
mp
134-137 °C
solubility
0.3 g/L
density
1.42 g/cm3 at 25 °C
벌크 밀도
720 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)OCC(=O)O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI key
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 134 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°C)
Not applicable