주요 문서
8.20418
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-dibromopropionate
for synthesis
동의어(들):
Ethyl 2,3-dibromopropionate, 2,3-Dibromopropionic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8Br2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
259.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
222-941-8
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
240 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
211-214 °C/992 hPa
전이 온도
flash point 91 °C
density
1.79 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
BrC(CBr)C(=O)OCC
InChI
1S/C5H8Br2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
OENICUBCLXKLJQ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.788 - 1.790
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
195.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - closed cup