문서
8.20399
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N,N-diethylacetamide
for synthesis
동의어(들):
2-Chloro-N,N-diethylacetamide, Chloroacetic acid diethylamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2CON(C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
149.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
219-019-2
Quality Level
형태
liquid
효능
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
980 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
114-116 °C/23 hPa
전이 온도
flash point 113 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H12ClNO/c1-3-8(4-2)6(9)5-7/h3-5H2,1-2H3
InChI key
CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup