주요 문서
8.20394
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylethanolammonium chloride
for synthesis
동의어(들):
N,N-Diethylethanolammonium chloride, N,N-Diethyl-2-hydroxyethylammonium chloride, 2-Diethylaminoethanol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 G
₩134,488
1 KG
₩435,537
₩134,488
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 G
₩134,488
1 KG
₩435,537
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)2NCH2CH2OH · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
153.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
237-787-7
NACRES:
NA.22
₩134,488
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
powder
mp
133-136 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]OC(CC)(CC)C
InChI
1S/C6H16NO.ClH/c1-4-6(3,5-2)8-7;/h4-5H2,1-3,7H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NIYUVINFVZDPMK-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable