주요 문서
8.20370
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
for synthesis
동의어(들):
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid imide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 G
₩62,524
₩62,524
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 G
₩62,524
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
151.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
201-602-8
NACRES:
NA.22
₩62,524
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
양식
solid
mp
133-137 °C
전이 온도
flash point 178 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N1C(=O)C2C(CC=CC2)C1=O
InChI
1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)
InChI key
CIFFBTOJCKSRJY-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
370.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
187.8 °C - closed cup