주요 문서
8.20230
Sigma-Aldrich
3-Butyne-2-ol
(55% solution in water) for synthesis
동의어(들):
1-Butyn-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352104
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
30 hPa ( 20 °C)
Quality Level
autoignition temp.
340 °C
효능
57 mg/kg LD50, oral (Rat)
50-200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
5-46 % (v/v)
pH
4-6 ( in H2O, ready-to-use solution)
bp
95-96 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
전이 온도
flash point 44 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Assay (iodometric): 50.0 - 55.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.950 - 0.955
픽토그램
FlameCorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
111.2 °F
Flash Point (°C)
44 °C