주요 문서
8.20103
Sigma-Aldrich
p-Anisidinium chloride
for synthesis
동의어(들):
p-Anisidinium chloride, p-Anisidinium chloride, 4-Methoxyanilinium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩114,188
₩114,188
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩114,188
About This Item
Linear Formula:
4-(CH3O)C6H4NH3Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
159.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
243-657-0
NACRES:
NA.22
₩114,188
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
solid
mp
217-220 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7;/h2-5H,8H2,1H3;1H
InChI key
VQYJLACQFYZHCO-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 217 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable