주요 문서
8.20082
Sigma-Aldrich
Aminoiminomethanesulfinic acid
for synthesis
동의어(들):
Aminoiminomethanesulfinic acid, FormamidinesulfInic acid, Thiourea dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HN=C(NH2)SO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
108.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
217-157-8
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
양식
crystals
효능
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
반응 적합성
reagent type: reductant
pH
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
123 °C (decomposition)
solubility
27 g/L
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
850 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(O)\C(=N\[H])\N
InChI
1S/CH4N2O2S/c2-1(3)6(4)5/h(H3,2,3)(H,4,5)
InChI key
FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Lungs, Respiratory system
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1