주요 문서
8.20032
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1,3-hexanediol
(mixture of DL-and meso-form) for synthesis
동의어(들):
2-Ethyl-1,3-hexanediol, Ethylhexylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩42,935
1 L
₩92,264
₩42,935
예상 입고일2025년 3월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩42,935
1 L
₩92,264
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH(OH)CH(C2H5)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
146.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
202-377-9
NACRES:
NA.22
₩42,935
예상 입고일2025년 3월 21일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
340 °C (DIN 51794)
효능
5170 mg/kg LD50, oral (Rat)
refractive index
n22/589 1.4530
bp
241-249 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
전이 온도
flash point 136 °C
solubility
42 g/L
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(C(CO)CC)CCC
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-8(10)7(4-2)6-9/h7-10H,3-6H2,1-2H3
InChI key
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.940 - 0.942
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
276.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
136 °C - closed cup