주요 문서
8.20030
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine monohydrate
for synthesis
동의어(들):
Ethylenediamine monohydrate, 1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethanediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H8N2 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
60.10 (anhydrous basis)
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
203-468-6
vapor pressure
12 hPa ( 20 °C)
분석
≥99% (acidimetric)
양식
liquid
autoignition temp.
385 °C
효능
866 mg/kg LD50, oral (Rat)
560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.7-16.6 % (v/v)
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
118 °C/1013 hPa
mp
8-10 °C
전이 온도
flash point 42 °C
density
0.963 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C2H8N2.H2O/c3-1-2-4;/h1-4H2;1H2
InChI key
XZUAPPXGIFNDRA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.961 - 0.964
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
42 °C