주요 문서
8.20024
Sigma-Aldrich
Ethylamine
(70% aqueous solution) for synthesis
동의어(들):
Aminoethane, Monoethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor pressure
460 hPa ( 20 °C)
Quality Level
200
300
양식
liquid
autoignition temp.
375 °C
효능
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
265 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.0-12.8 % (v/v)
pH
>14 (20 °C in H2O)
bp
39 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
전이 온도
flash point -26 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
애플리케이션
  • Exploring the Biomedical Potential of Terpenoid Alkaloids: Discusses the synthesis of terpenoid alkaloids, including the introduction of ethylamine, highlighting their structures and biomedical applications (X Wang, J Xin, L Sun, Y Sun, Y Xu, F Zhao, C Niu, S Liu - Molecules, 2024). Link.
분석 메모
Assay (acidimetric): 68.0 - 72.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.812
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
-26 °C