주요 문서
8.20002
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
동의어(들):
Acetaldehyde dimethyl acetal, Dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxyethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩73,689
100 ML
₩108,301
₩73,689
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩73,689
100 ML
₩108,301
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
90.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
EC 인덱스 번호:
208-589-8
NACRES:
NA.22
₩73,689
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
200 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥96.0% (GC)
양식
liquid
효능
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
63-65 °C/1013 hPa
mp
-113 °C
전이 온도
flash point -17 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C(OC)C)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
InChI key
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.853
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup