주요 문서
8.19244
Sigma-Aldrich
Methyl acetate
special quality
동의어(들):
Methyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
74.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191600
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChI key
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
8.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-13 °C - closed cup