주요 문서
8.18964
Sigma-Aldrich
2-Methylimidazole
for synthesis
동의어(들):
2-Methylimidazole, 2-Methylglyoxaline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6N2
CAS Number:
Molecular Weight:
82.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
211-765-7
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
solid
autoignition temp.
>600 °C (DIN 51794)
효능
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.5-11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
270 °C/1013 hPa
mp
144-147 °C
전이 온도
flash point 155 °C (DIN 51758)
벌크 밀도
550 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
InChI key
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Methylimidazole for synthesis. CAS 693-98-1, pH 10.5 - 11.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 142 °C
Melting range (upper value): ≤ 145 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable