주요 문서
8.18818
Sigma-Aldrich
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
for synthesis
동의어(들):
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol, (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H16O3SSi
CAS Number:
Molecular Weight:
196.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
224-588-5
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor pressure
0.2 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
235 °C
효능
774 mg/kg LD50, oral (Rat)
2268 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
213-215 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
전이 온도
flash point 85 °C
density
1.05 g/cm3 at 25 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)CCCS
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3
InChI key
UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.057
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup